305081
4-Methoxychinolin-2-carbonsäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
COc1cc(nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-10-6-9(11(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
AVBKMSSLAIKOGM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable