Merck
303089
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluor-4-methylpyridin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3F4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
Dichte
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c1-2-3(7)5(9)11-6(10)4(2)8/h1H3
InChIKey
VMJPFTHPDLREJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)