Wichtige Dokumente
303070
Methylpentafluorbenzoat
99%
Größe auswählen
About This Item
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
Dichte
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
COC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-15-8(14)2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
InChIKey
UXJRQNXHCZKHRJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)