Wichtige Dokumente
303038
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphineisen(III)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
λmax
421 nm
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C48H36N4O4.ClH.Fe/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;;/h5-28H,1-4H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;;
InChIKey
ZZRDTBXKIGUTNH-HTMHXADGSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthetic Porphyrins: Models of Fungal