Wichtige Dokumente
301388
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
89-92 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChIKey
OKPFIWIMBJNFSE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?