Wichtige Dokumente
301051
3,5-Dibrom-4-methylbenzoesäure-methylester
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?