Wichtige Dokumente
300748
2′,6′-Dimethoxyacetophenon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
135-136 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cccc(OC)c1C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?