Wichtige Dokumente
300519
(R)-(−)-Glycidyl-p-toluolsulfonat
99%
Synonym(e):
(2R)-(−)-Glycidyltosylat, (R)-(−)-p-Toluolsulfonsäure-2,3-epoxypropylester, (R)-(−)-Glycidyl-tosylat, (R)-(−)-Oxiran-2-methanol-p-toluolsulfonat
About This Item
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]19/D −17°, c = 2.75 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?