Wichtige Dokumente
300101
2,7-Dichlor-9-fluorenon
technical grade, 90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H6Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
192-194 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
InChIKey
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?