Merck
299200
Sigma-Aldrich
Acetophenon-carbonyl-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Acetophenone-(carbonyl-13C)
About This Item
Lineare Formel:
C6H513COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i7+1
InChIKey
KWOLFJPFCHCOCG-CDYZYAPPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.00 °C - closed cup