Merck
298808
Sigma-Aldrich
2,6-Dibenzyloxytoluol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChIKey
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)