296481
5-Chlor-1,2-(methylendioxy)-benzol
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
Dichte
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChIKey
ODQPZHOXLYATLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter