Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
295760
5-Amino-1-ethylpyrazol
99%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
92-94 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C (lit.)
SMILES String
CCn1nccc1N
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-8-5(6)3-4-7-8/h3-4H,2,6H2,1H3
InChIKey
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Heterocyclic building block.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Pyrazolo [3, 4-b] pyridines. The preparation of 1-protected-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridines and attempts to remove the 1-substituent. Some reactions of 1-benzyl-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridine and its 7-oxide.
Dorgan RJJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-942 (1980)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-938 (1980)