Wichtige Dokumente
294152
Diphenylmaleinsäureanhydrid
98%
Synonym(e):
3,4-Diphenyl-2,5-furandion
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.25
Beilstein:
191180
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
159-162 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)C(c2ccccc2)=C1c3ccccc3
InChI
1S/C16H10O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
M Pawlowska et al.
Journal of chromatography. A, 666(1-2), 485-491 (1994-04-22)
New pre-column derivatizing reagents: phthalic anhydride, 3-nitrophthalic anhydride, diphenic anhydride, 1,8-naphthalic anhydride and diphenylmaleic anhydride have been developed for resolving chiral compounds having amine groups. Although all of these agents produce derivatives with high molar absorptivities, the later two also