Merck
293571
Sigma-Aldrich
2-Ethylthio-2,2-diphenyl-essigsäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5SC(C6H5)2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
127-129 °C (lit.)
SMILES String
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)