Merck
293520
Sigma-Aldrich
Carbobenzyloxy-L-valin
99%
Synonym(e):
Z-Val-OH, N-Cbz-L-Valin, Carbobenzyloxy-L-valin, Z-L-Valin
Größe auswählen
5 G
CHF 45.80
CHF 45.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 45.80
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
Beilstein:
2056617
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 45.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChIKey
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)