293180
Phosphonoessigsäure-1-13C-triethylester
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCO[13C](=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i8+1
InChIKey
GGUBFICZYGKNTD-VJJZLTLGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.00 °C - closed cup