290874
N-Methylpropionamid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
146 °C/90 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CCC(=O)NC
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(6)5-2/h3H2,1-2H3,(H,5,6)
InChIKey
QJQAMHYHNCADNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter