290351
trans-2,6-Difluorzimtsäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
124-125 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1c(F)cccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-2-1-3-8(11)6(7)4-5-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b5-4+
InChIKey
JMUOYANNVIFGFN-SNAWJCMRSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable