Merck
290149
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
95%
Synonym(e):
1-(Brommethyl)-2,4-bis-(trifluormethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
Dichte
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChIKey
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)