Merck
288934
Sigma-Aldrich
Ethyl-2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolpropionat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
chunks
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)CCc1c(C)[nH]c(C(=O)OCC)c1C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-18-12(16)8-7-11-9(3)13(15-10(11)4)14(17)19-6-2/h15H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
ZYNJVGCLOFPWFZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)