Wichtige Dokumente
286761
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Anwendung
Substrate for determination of phosphatase.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)