Merck
285471
Sigma-Aldrich
Decamethoniumbromid
98%
Synonym(e):
Decamethylen-bis(trimethylammoniumbromid), Decan-1,10-bis-trimethylammoniumbromid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.29
Beilstein:
3728288
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
263-267 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)