Wichtige Dokumente
285366
2-(4-Chlorphenoxy)-2-methyl-propionsäure-ethylester
99%
Synonym(e):
Clofibrate
About This Item
Assay
99%
bp
154-156 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)