Wichtige Dokumente
284750
6-Methylnicotinsäure
99%
Synonym(e):
6-Methylpyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
210-213 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?