282294
Heptafluorbuttersäure-methylester
99%
Synonym(e):
Perfluorbuttersäuremethylester
About This Item
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.293 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
Dichte
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter