Wichtige Dokumente
281581
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)-pyrrolidin
96%
Synonym(e):
RAMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]18/D +79°, neat
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
42 °C/1.8 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC[C@H]1CCCN1N
InChI
1S/C6H14N2O/c1-9-5-6-3-2-4-8(6)7/h6H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?