Merck
279994
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitril -hydrogensulfat
97%
Synonym(e):
Aminoacetonitril -bisulfat, Cyanomethylamin-monosulfat, Glycinonitril -bisulfat, Glycinonitril -hydrogensulfat
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CN · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.15
Beilstein:
3916093
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C (lit.)
SMILES String
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)