Wichtige Dokumente
279692
Ethylisothiocyanatacetat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
104-106 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
isothiocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CN=C=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-8-5(7)3-6-4-9/h2-3H2,1H3
InChIKey
IYPSSPPKMLXXRN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- fused pyrimidines
- ethyl (3-substituted 5-thioxo-1,2,4-triazolin-4-yl)acetates via addition-cyclization reaction with carboxylic acid hydrazides in the presence of sodium ethoxide
- 3-O-amino-2-thiohydantoins
- quinazoline, benzothienopyrimidine and benzofuropyrimidine
- thiazolo[5,4-d]thiazole
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?