Merck
279447
Sigma-Aldrich
Malonsäure-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propanedioic-2-13C acid
Größe auswählen
1 G
CHF 888.00
CHF 888.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 888.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH2(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 888.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
InChIKey
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)