Wichtige Dokumente
276189
Trimethylsilyltrimethylsiloxyacetat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OCC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H20O3Si2/c1-12(2,3)10-7-8(9)11-13(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChIKey
MAEQOWMWOCEXKP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?