Merck
275093
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis-(2-hydroxy-α-phenylbenzyliden)-ethylendiamin
99%
About This Item
Lineare Formel:
[HOC6H4C(C6H5)=NCH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
162-163 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1\C(=N\CC\N=C(\c2ccccc2)c3ccccc3O)c4ccccc4
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable