Wichtige Dokumente
272973
1,1-Dichlorpropan
97%
Synonym(e):
Propylidene chloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
Löslichkeit
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
InChIKey
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?