Wichtige Dokumente
272957
1,1-Diiod-2,2-dimethylpropan
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.605 (lit.)
bp
100 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
2.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(I)I
InChI
1S/C5H10I2/c1-5(2,3)4(6)7/h4H,1-3H3
InChIKey
WETJKCOBPFKLBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)