Wichtige Dokumente
270695
2-Butanon
HPLC grade, suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonym(e):
Ethyl-methylketon, MEK, Methyl-ethylketon
About This Item
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.49 (vs air)
Dampfdruck
71 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
960 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
10.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.050% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
80 °C
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?