Wichtige Dokumente
269425
4-Nitrophenylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-59 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 4-aminophenyl carbamic acid methyl ester by Raney nickel catalyzed hydrogenation in methanol-DCM solvent system.
- Urea-functionalized derivatives with p-nitrobenzene units by reacting with 1,2-bis(2′-aminophenoxy) benzene.
- 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide by treating with 5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?