Merck
268739
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl-(2-methoxycyclohexadien)-eisen(I)-hexafluorophosphat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9FeO4 · PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
SMILES String
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.COC1=CC[CH+]C=C1
InChI
1S/C7H9O.3CO.F6P.Fe/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;1-7(2,3,4,5)6;/h2-3,5-6H,4H2,1H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChIKey
MAZDACIWWRFNFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)