Merck
264520
Sigma-Aldrich
3,4-Difluor-phenylacetonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4844 (lit.)
Dichte
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(CC#N)cc1F
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChIKey
GNPYERUNJMDEFQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,4-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)