Wichtige Dokumente
264490
2,4-Difluorphenylacetonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
Dichte
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(CC#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
InChIKey
AGAOESUOSOGZOD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?