Merck
264237
Sigma-Aldrich
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzol
98%
Größe auswählen
10 G
CHF 183.00
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 183.00
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 183.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cc(Br)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
InChIKey
JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene has been used in the preparation of:
  • 2,2′-dibromo-4,4′,5,5′-tetrafluorobiphenyl[1]
  • 2-(2,3-dibromo-5,6-difluorophenyl)propan-2-ol[2]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of biphenylenes and tetraphenylenes using copper-catalyzed coupling of arylzinc intermediates.
Kabir SMH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 159-165 (2001)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)