Wichtige Dokumente
263222
Thulium
powder, ~40 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thulium
Widerstandsfähigkeit
90 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
~40 mesh
bp
1950 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1545 °C (lit.)
Dichte
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Tm]
InChI
1S/Tm
InChIKey
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?