262838
Tantal
powder, ≥99.9%, −40-+200 mesh
Synonym(e):
Ta
About This Item
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
≥99.9%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
572 °F
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
−40-+200 mesh
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable