Merck
261467
Sigma-Aldrich
4-Sulfo-1,8-naphthalinsäureanhydrid Kaliumsalz
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H5KO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
solid
SMILES String
[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O6S.K/c13-11-7-3-1-2-6-9(19(15,16)17)5-4-8(10(6)7)12(14)18-11;/h1-5H,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChIKey
WOHXJVJXAWXEQP-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)