Merck
260037
Sigma-Aldrich
2,6-Dibrom-4-fluor-phenol
99%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(F)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChIKey
RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)