Merck
258814
Sigma-Aldrich
Heteronemin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H44O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.66
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2[C@]3(C)CC[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]2(C)[C@H]5[C@@H](OC=C15)OC(C)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable