Wichtige Dokumente
257818
3-Phenoxy-1,2-propandiol
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
315 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)COc1ccccc1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?