255335
2-Thiophensulfonylchlorid
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
bp
130-132 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H3ClO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChIKey
VNNLHYZDXIBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges