255114
3-Nitroanisol
99%
Synonym(e):
1-Methoxy-3-nitro-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
121-123 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES String
COc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
WGYFINWERLNPHR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?