Merck
254649
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)-methyl]-harnstoff
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCH2NHCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.26
Beilstein:
2038869
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
115-117 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)CNC(N)=O
InChI
1S/C5H14N2OSi/c1-9(2,3)4-7-5(6)8/h4H2,1-3H3,(H3,6,7,8)
InChIKey
HWXJDLBJPSCNJL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)