Merck
253553
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-TEMPO
Synonym(e):
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23FNO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
CCOP(F)(=O)OC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Spin label.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)